Principaux documents
AMBH3155FC85
Ambeed, Inc.
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-12-6-3-1-2-4-11-6/h1-4H,5H2,(H,11,12)
Clé InChI
LZTQCRYXEBMFEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77262-41-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements