Principaux documents
AMBH303C6979
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.12
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
Clé InChI
KLAAXTKTDRQPOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1186047-15-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1186047-15-3.html