Principaux documents
AMBH303C6754
Ambeed, Inc.
3,4,5-Trifluorobenzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.13
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4,5-trifluorobenzylamine
Inchi Code
1S/C7H6F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H,3,11H2
Clé InChI
AJGBQAAXUVSBCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/235088-69-4.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :