Principaux documents
AMBH303C63C5
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-ethynylpyridin-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-ethynyl-3-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-5-9-6-10(8-13-7-9)14-11(15)16-12(2,3)4/h1,6-8H,2-4H3,(H,14,15)
Clé InChI
DPNIQHZDUOWFHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192472-59-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1192472-59-5.html