Principaux documents
AMBH303C5B74
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-chloronicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O/c7-5-1-2-9-6(8)4(5)3-10/h1-3H,(H2,8,9)
Clé InChI
SCZVETGVSYSMBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884004-48-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements