Principaux documents
AMBH303C55D6
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.57
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c1-13-6-5(8)4(2-3-12-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
BTQBEVHCKDNJMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227563-79-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :