Principaux documents
AMBH303C53E3
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.66
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H7ClN2OS/c1-4(11)5-3-9-7(12-2)10-6(5)8/h3H,1-2H3
Clé InChI
QHVLBWJEWVZLQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66116-82-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66116-82-3.html