Principaux documents
AMBH303C5065
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoro-4-nitrobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.01
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrFN2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
Clé InChI
ZOGQMWGDGUPZQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1310918-28-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1310918-28-5.html