Principaux documents
AMBH303C4E4F
Ambeed, Inc.
Ethyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.15
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c1-2-11-6(10)5-3-7(8,9)4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
YSXYNSJJESDMJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/681128-38-1.html