Key Documents
AMBH303C45AE
Ambeed, Inc.
Sodium 4-(nicotinamido)butanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.2
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 4-[(3-pyridinylcarbonyl)amino]butanoate
Inchi Code
1S/C10H12N2O3.Na/c13-9(14)4-2-6-12-10(15)8-3-1-5-11-7-8;/h1,3,5,7H,2,4,6H2,(H,12,15)(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
DGWZSECHAXUHPD-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62936-56-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62936-56-5.html