Principaux documents
AMBH2D702869
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-7-2-1-3-8-9(7)6(5-12)4-11-8/h1-5,11H
Clé InChI
CMNRHJOJYQIGDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23073-31-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements