Principaux documents
AMBH2D701095
Ambeed, Inc.
(4-Methylmorpholin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methyl-2-morpholinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-8-2-3-9-6(4-7)5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Clé InChI
SOBFKNVNVLNAJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141814-57-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements