Principaux documents
AMBH2D700E1F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7ClF3NO/c10-5-8(15)14-7-4-2-1-3-6(7)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
Clé InChI
GCSXEMRXTRHXIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3792-04-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements