Principaux documents
AMBH2D7005D6
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
WJQGMSCRWIKPGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129833-28-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/129833-28-9.html