Principaux documents
AMBH2D6FF76A
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c1-13-5-7-14(8-6-13)10-9(11)3-2-4-12-10/h2-4H,5-8,11H2,1H3
Clé InChI
IFHQJBQZOLOOHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5028-17-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5028-17-1.html