Key Documents
AMBH2D6FBCBB
Ambeed, Inc.
Quinoxaline-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-quinoxalinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H
Clé InChI
UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1593-08-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1593-08-4.html