Principaux documents
AMBH2D6F8D98
Ambeed, Inc.
(2-Chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.4
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BClO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
ZDWONVAXOXYOJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/854778-30-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/854778-30-6.html