Principaux documents
AMBH2D6F8B29
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloropicolinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.45
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-2-1-4(3-9)10-6(5)8/h1-2H
Clé InChI
GKCQPDVYUJLEIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256823-65-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements