Principaux documents
AMBH2D6F7E5E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,3-dimethylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
LACACUPDGFABKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111454-68-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements