Key Documents
AMBH2D6F715E
Ambeed, Inc.
2,7-Dichlorobenzo[d]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2,7-dichloro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NS/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H
Clé InChI
MBKFIAXHERNXNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2942-23-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2942-23-6.html