Principaux documents
AMBH2D6F70AC
Ambeed, Inc.
2,4-Dimethylbenzo[d]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-6-4-3-5-8-9(6)10-7(2)11-8/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
JKUXVIGPUOXPMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5262-63-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5262-63-5.html