Principaux documents
AMBH2D6F6D17
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4FNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
Clé InChI
MWLKQSIMPLORKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91407-41-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements