Principaux documents
AMBH2D6F6B85
Ambeed, Inc.
1,7-Bis-Boc-1,4,7-triazaheptane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.4
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H29N3O4/c1-13(2,3)20-11(18)16-9-7-15-8-10-17-12(19)21-14(4,5)6/h15H,7-10H2,1-6H3,(H,16,18)(H,17,19)
Clé InChI
KNORWRWRHNHJAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117499-16-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/117499-16-8.html