Principaux documents
AMBH2D6F40C1
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-methoxyphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.13
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
CHSGINYGAPVVLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850793-25-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements