Principaux documents
AMBH2D6F3FC9
Ambeed, Inc.
4-[(Morpholin-4-yl)sulphonyl]benzeneboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-morpholinylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BNO5S/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)18(15,16)12-5-7-17-8-6-12/h1-4,13-14H,5-8H2
Clé InChI
BRRALDPVXKGEEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/486422-68-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements