Principaux documents
AMBH2D6F2A0C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Inchi Code
1S/C25H15Br/c26-16-13-14-20-19-9-3-6-12-23(19)25(24(20)15-16)21-10-4-1-7-17(21)18-8-2-5-11-22(18)25/h1-15H
Clé InChI
ONCCVJKFWKAZAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171408-76-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/171408-76-7.html