Principaux documents
AMBH2D6F0158
Ambeed, Inc.
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-8(10-7-1)3-5-9-6-4-8;/h9H,1-7H2;1H
Clé InChI
LAAJAVVOPJHOHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3970-79-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3970-79-4.html