Principaux documents
AMBH2D6EEA8D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-12-8(11)7-4-9-6(2)10-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
OTCUHRIIVIPBID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2134-38-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements