Principaux documents
AMBH2D6EDFC4
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromothiazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.09
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-6(9)4-5(7)11-3-8-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
QKZGUSXVOYLZTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61830-23-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements