Principaux documents
AMBH2D6ECC5E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.55
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrN.ClH/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
Clé InChI
ACCAGQFPUZGNNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/215798-19-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements