Principaux documents
AMBH2D6EC4D1
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-12)11-10-7/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
XQELXOTYHCBYAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102735-84-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements