Z743783
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000, size 1000 μL, rack, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 1000
rack
Conditionnement
pkg of 4X768 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3101-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL