Principaux documents
Z517658
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS29/32
Hauteur
430 mm
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC