Documents
W369802
Sigma-Aldrich
trans-Isoeugenyl benzyl ether
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.32
Numéro FEMA:
3698
Conseil de l'Europe Nº :
522
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Pureté
≥98%
Pf
59-63 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Propriétés organoleptiques
spicy; floral; sweet
Chaîne SMILES 
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable