Principaux documents
T324086
3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZINE 1-OXIDE
AldrichCPR
T324086-5MG
168.00 CHF
168.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Changer de vue
T324086-5MG
168.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.231
Numéro MDL:
168.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025