Documents
T148210
1-(4-CHLOROPHENYL)ETHANONE [4-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.865
Numéro MDL:
Autres remarques