Documents
T136727
N-(9,10-DIOXO-6-((4-(PENTYLOXY)BENZOYL)AMINO)-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENYL)-4-(PENTYLOXY)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H38N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
618.736
Numéro MDL:
Autres remarques