Principaux documents
T136336
5-CHLORO-2-(2-(DIETHYLAMINO)ETHOXY)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.762
Numéro MDL:
Autres remarques