Documents
T105317
3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.763
Numéro MDL:
Autres remarques