Documents
S905860
2-(4-CHLORO-3-METHYLPHENOXY)ETHYL N-(4-FLUOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClFNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.754
Numéro MDL:
Autres remarques