Documents
S879819
N,N-DIMETHYL-2-(3-ETHYL-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)-3-INDOLEGLYOXYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.37
Numéro MDL:
Autres remarques