Principaux documents
S861251
DIISOPROPYL (N,N-DIETHYLCARBAMOYL)PHOSPHONATE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H24NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.292
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025