Principaux documents
S819301
BENZOPHENONE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
S819301-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025
Changer de vue
S819301-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C19H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.348
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025