Principaux documents
S754536
N-METHYL-2-(PHENYLSULFONYLMETHYL)BENZYLAMINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.284
Numéro MDL:
Autres remarques