Key Documents
S748803
1-BENZYL-2-(PHENYLSULFONYLMETHYL)PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.329
Numéro MDL:
Autres remarques