Key Documents
S622141
4-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-4-METHYLMORPHOLINIUM METHOSULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H23NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.406
Numéro MDL:
Autres remarques