Key Documents
S554634
2-HYDROXY-1-PHENYL-3-(TRIPHENYLPHOSPHONIUM)-2-PYRROLIN-5-ONE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H22NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.467
Numéro MDL:
Autres remarques