Principaux documents
S54411
2-(TRIPHENYL-PHOSPHANYL)-MALONIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22ClO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.856
Numéro MDL:
Autres remarques