Key Documents
S542342
3,3',3'',3'''-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)TETRAKIS(4-HYDROXYCOUMARIN)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C44H26O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
746.691
Numéro MDL:
Autres remarques