Principaux documents
S509337
PHENYL PARA-TOLUENESULFONATE
AldrichCPR
S509337-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025
Changer de vue
S509337-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H12O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.303
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025